2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 221 EUR
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261936
CAS nummer: 6812-16-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III