1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1248-10G OR1248-1G OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA 1620 EUR
APOSOR1248-10G APOSOR1248-1G APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Smeltpunt: 99…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765673
CAS nummer: 354563-89-6