1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12486-1G OR12486-5G
APOSOR12486-1GEA 541 EUR
APOSOR12486-1G APOSOR12486-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formule: C₁₀H₈ClN₃OS
Smeltpunt: 250…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817445
CAS nummer: 952183-72-1