m-Cresidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 74.6 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
m-Cresidine 98%
m-Cresidine
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 248…249 °C
Smeltpunt: 13…14 °C
Dichtheid: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007735
CAS nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7