5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 22 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Kookpunt: 99 °C/21mmHg
Dichtheid: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047090
CAS nummer: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7