4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 EUR
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052170
CAS nummer: 56671-28-4
UN: 3261
ADR: 8,III