2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12515-1G OR12515-250MG
APOSOR12515-1GEA 155 EUR
APOSOR12515-1G APOSOR12515-250MG
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148.21 g/mol
Kookpunt: 82 °C/0.8mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01691538
CAS nummer: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III