3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 22 EUR
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Kookpunt: 107…108 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016913
CAS nummer: 5746-86-1