2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 80.4 EUR
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684097
CAS nummer: 176690-44-1