5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1255-1G OR1255-100MG
APOSOR1255-1GEA 111 EUR
APOSOR1255-1G APOSOR1255-100MG
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00828611
CAS nummer: 215434-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III