3-Phenethylpyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12551-250MG OR12551-1G
APOSOR12551-250MGEA 526 EUR
APOSOR12551-250MG APOSOR12551-1G
3-Phenethylpyrrolidine 95%
3-Phenethylpyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862538
CAS nummer: 613676-70-3