tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1256-1G
OR1256-5G
OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA
22
EUR
APOSOR1256-1G
APOSOR1256-5G
APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Kookpunt: 95…110 °C/0,5mmHg Dichtheid: 1,016 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00276987 CAS nummer: 112275-50-0 |