5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 104 EUR
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258870
CAS nummer: 1008-94-2