3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 57 EUR
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684103
CAS nummer: 85553-53-3