1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1258-100G OR1258-25G
APOSOR1258-100GEA 249 EUR
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Kookpunt: 70 °C/0,5mmHg
Dichtheid: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009655
CAS nummer: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II