o-Toluic hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12590-25G OR12590-5G
APOSOR12590-25GEA 95 EUR
APOSOR12590-25G APOSOR12590-5G
o-Toluic hydrazide
o-Toluic hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014756
CAS nummer: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8