4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 29.2 EUR
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684106
CAS nummer: 3413-27-2