4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12614-1G OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-1GEA 0 EUR
APOSOR12614-1G APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₃S
Kookpunt: 180 °C/5mmHg
Smeltpunt: 41…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00625748
CAS nummer: 1623-92-3
UN: 3261
ADR: 8,III