Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 24.6 EUR
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Kookpunt: 141…143 °C/23mmHg
Smeltpunt: 30…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910342
CAS nummer: 3177-20-6