Homophthalic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR12643-100G
OR12643-25G
OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA
287
EUR
APOSOR12643-100G
APOSOR12643-25G
APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Formule:
C₉H₆O₃ Smeltpunt: 140…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006894 CAS nummer: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |