4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 24.9 EUR
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Smeltpunt: 51…53 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863537
CAS nummer: 127406-56-8