4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12649-1G OR12649-25G OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA 68.7 EUR
APOSOR12649-1G APOSOR12649-25G APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631910
CAS nummer: 127406-55-7