4-Hydroxy-3-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 144 EUR
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Hydroxy-3-nitroanisole
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Formule: C₇H₇NO₄
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024247
CAS nummer: 1568-70-3