2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 22 EUR
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₇N₃OS
Smeltpunt: 238…241 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06658230
CAS nummer: 113713-60-3