Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 46.8 EUR
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₄
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173773
CAS nummer: 104776-74-1