2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12674-500MG OR12674-1G
APOSOR12674-500MGEA 22 EUR
APOSOR12674-500MG APOSOR12674-1G
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₃H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840162
CAS nummer: 104458-24-4