3-Methylsulphonylpyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12678-1G OR12678-250MG
APOSOR12678-1GEA 514 EUR
APOSOR12678-1G APOSOR12678-250MG
3-Methylsulphonylpyrrolidine
3-Methylsulphonylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862542
CAS nummer: 433980-62-2