(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 22 EUR
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631927
CAS nummer: 6966-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II