(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 80.4 EUR
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631928
CAS nummer: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3,II