N-Boc-1,3-propanediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.8 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 203 °C
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 0,998 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210021
CAS nummer: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III