4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1272-1G OR1272-5G
APOSOR1272-1GEA 0 EUR
APOSOR1272-1G APOSOR1272-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₄H₃ClN₂OS
Kookpunt: 104…108 °C/18mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173831
CAS nummer: 59944-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III