2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12722-1G OR12722-5G
APOSOR12722-1GEA 138 EUR
APOSOR12722-1G APOSOR12722-5G
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862497
CAS nummer: 868260-17-7