2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 534 EUR
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1882-56-0