4-Bromo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12759-25G OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA 58.4 EUR
APOSOR12759-25G APOSOR12759-5G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664001
CAS nummer: 186407-74-9