4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 23.4 EUR
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Formule: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006753
CAS nummer: 345909-35-5