1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 4300 EUR
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltpunt: 251…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 175205-04-6