3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 EUR
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 151…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173812
CAS nummer: 175277-11-9