1-Phenyl-1,3-butandione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 22 EUR
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandione
1-Phenyl-1,3-butandione
Formule: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162.19 g/mol
Kookpunt: 262
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008786
CAS nummer: 93-91-4
EINECS: 202-286-4