4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Piperidin-4-yl)thio]pyridine dihydrochloride
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 62.9 EUR
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
MW: 267.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840146
CAS nummer: 105283-60-1