3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1283-10G OR1283-25G OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA 77.5 EUR
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G APOSOR1283-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051657
CAS nummer: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5