3-Methylthiopropylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
OR12831-1G
OR12831-5G
APOSOR12831-1GEA
108
EUR
APOSOR12831-1G
APOSOR12831-5G
3-Methylthiopropylamine
3-Methylthiopropylamine
Formule:
C₄H₁₁NS MW: 105.20 g/mol Kookpunt: 169 °C Dichtheid: 0.938 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041898 CAS nummer: 4104-45-4 EINECS: 223-875-2 UN: 2735 ADR: 8 III |