3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 146 EUR
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₆H₆ClNO₂
MW: 159.57 g/mol
Kookpunt: 90 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052555
CAS nummer: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8 III