4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethylpyridin-4-amine
OR12853-1G OR12853-250MG
APOSOR12853-1GEA 89.2 EUR
APOSOR12853-1G APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03413657
CAS nummer: 43078-60-0