2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12878-100MG OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA 373 EUR
APOSOR12878-100MG APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840134
CAS nummer: 886886-02-8