Benzylbromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 43.8 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Benzylbromide 99%
Benzylbromide
Formule: (C₆H₅)CH₂Br
Kookpunt: 198…199 °C
Smeltpunt: –3…–1 °C
Dichtheid: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000172
CAS nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1+8,II