2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 707 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphone
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Kookpunt: 168…174 °C/7mmHg
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025047
CAS nummer: 938-09-0
EINECS: 213-337-5