4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 322 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formule: C₆H₅NO₅S
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041886
CAS nummer: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II