6-Chloro-2-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 146 EUR
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Chloro-2-tetralone
6-Chloro-2-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Smeltpunt: 60…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788443
CAS nummer: 17556-18-2