7-Chloro-2-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR12937-1G OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA 331 EUR
APOSOR12937-1G APOSOR12937-250MG
7-Chloro-2-tetralone
7-Chloro-2-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
MW: 180.63 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038575
CAS nummer: 17556-19-3