Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 523 EUR
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S₂
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00115120
CAS nummer: 243669-48-9